Saltar a
PHCCP0WER
Universal Power Adapter
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Application
Research Category
Cell Culture
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
BR26606SP160026SP160025
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
BrandTech 26606
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-