PHCC360500
Sensores del contador celular Scepter 3.0
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Sinónimos:
Automated Cell counter tips
About This Item
Productos recomendados
Características
50 μL (sample volumn)
envase
pkg of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Scepter
Parámetros
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
técnicas
cell counting: suitable
tamaño de partícula
6-36 μm
compatibilidad
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
La pantalla del contador celular Scepter 3.0 muestra:
- Concentración celular
- Tamaño celular promedio
- Volumen celular promedio
- Histograma de distribución de tamaño o de volumen
Este sistema está diseñado para uso exclusivo en investigación y se ha comprobado con tipos de células representativos de las que se utilizan en la actualidad.
Características y beneficios
Junto con canales y electrónica de precisión para la manipulación de líquidos, el sensor Scepter proporciona de forma precisa y fiable estadísticas de la población celular
Otras notas
Artículos
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenido relacionado
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works