Saltar al contenido
PHCC20060
Contador celular automático que cabe en la palma de la mano Scepter 2.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter Cell Counter Sensors
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
General description
El contador celular Scepter proporciona recuentos celulares rápidos en un formato fácil de usar que cabe en la palma de la mano. Sus instrucciones en la pantalla le guían a través del proceso de muestreo y revelan los datos sobre la concentración celular, el diámetro promedio, el volumen promedio y un histograma que indica información sobre la población celular de su cultivo, en menos de 40 segundos, El dispositivo almacena hasta 72 recuentos, que pueden descargarse en el ordenador o subirse a un Excel para una ulterior manipulación.
PAQUETE GRATIS DE sensores de 60μM incluido.
El contador celular automatizado que cabe en la palma de la mano Scepter 2.0 proporciona un método rápido y cómodo para el recuento de células y partículas, y es compatible con el sensor de 40 y 60 uM. El sistema emplea el principio de Coulter en un formato miniaturizado que cabe en la palma de la mano, que permite el recuento celular rápido; en lo que solía tardarse 10 minutos ahora se tardan menos de 30 segundos. El usuario prepara una dilución del cultivo celular de interés y utiliza el contador celular Scepter para aspirar una muestra de esta dilución en el sensor Scepter.
En la pantalla del contador celular Scepter aparecerá:
Concentración celular
Tamaño celular promedio
Volumen celular promedio
Histograma de distribución de tamaño o de volumen
Este sistema está indicado para uso exclusivo en investigación y se ha comprobado con tipos de células representativas de las que se utilizan en la actualidad.
Application
Categoría investigación
Cultivo celular
Recuentos celulares rápidos en un formato fácil de usar que cabe en la palma de la mano, incluye un paquete de sensores del contador celular Scepter de 60 μm
Other Notes
1 Contador celular Scepter
1 vial de microesferas analíticas
1 cable USB
1 programa descargable
2 juntas históricas
50 sensores (60µM)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)