Saltar a
PD2004705
Placa de Petri
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122101
NACRES:
NB.14
eCl@ss:
32030209
Material:
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
Sterility:
sterile
Diam.:
47 mm
Packaging:
pkg of 600 units ((4x150))
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
cellulose pad(s), clear device, polystyrene
sterility
sterile
packaging
pkg of 600 units ((4x150))
diam.
47 mm
color
clear
input
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
application(s)
bioburden testing
(Beverages, Water), microbiology
compatibility
(Membrane filtration)
shipped in
ambient
General description
Las placas de Petri (47 mm) son unidades de plástico de un solo uso, desechables, para el cultivo de los microorganismos capturados mediante filtración por membrana. Las placas tienen bordes cuadrados para su apertura con una sola mano, son fácilmente apilables y tienen tapas ajustadas herméticamente para evitar la deshidratación de los medios.
Application
La placa de Petri se utiliza para el cultivo de los microorganismos capturados en un filtro de 47 mm mediante filtración a través de membrana. Se utiliza para análisis en las industrias láctea, de la cerveza, la sidra, los refrescos, el vino y el agua embotellada.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PD2004700P5731P5606
description
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
description
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
description
size 100 mm × 15 mm , nominal size
description
size 100 mm × 20 mm , nominal size
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
material
cellulose pad(s), polystyrene , clear device
material
clear device, polystyrene
material
circles , polystyrene
material
circles , polystyrene
packaging
pkg of 600 units ((4x150))
packaging
plate of 150 ×
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 400 ea
diam.
47 mm
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
compatibility
(Membrane filtration)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Placa de Petri
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. i need to use the petri dish for something else. What i the depth of the dish?
    1 answer
    1. Internal height of the plate is 7.5mm.