PC474
Anti-PCNA (247-261) (Ab-5) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PCNA(5111)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation (1:250-1:1000)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
MCF7 cells
Otras notas
Waseem, N.H. and Lane, D.P. 1990. Science96, 121.
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1