0-70 °C temp. range 1.5 kg pressure range (3.31 lb)
Aspereza promedio (RA)
1.6 μm ((63 μin) Electropolished)
Aplicación
El cuerpo de la válvula aplicada y el diafragma pueden tener diferentes límites de temperatura o presión de diseño. El componente más débil en el producto montado determina los límites máximos de temperatura y presión de diseño.
Envase
El actuador viene envasado en una caja cerrada.
Información legal
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany