P3C005C05
Placa Pellicon® 3 con membrana Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 5 kDa
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 5 kDa Membrane, C screen, 0.57 m2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Nivel de calidad
Características
holdup volume 118 mL (in feed channel)
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.4 cm (0.93 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Anchura
17.8 cm (7 in.)
filtración área
0.57 m2
área de la membrana
0.57 m2
extraíbles gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel® (Membrane)
tamaño de poro
5 kDa NMWCO
pH
2-13
Categorías relacionadas
Descripción general
The Pellicon® 3 Cassette with Ultracel® Membrane is designed for the filtration of therapeutic proteins (such as monoclonal antibodies) and recombinant and non-recombinant proteins.
This P3C005C05 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 5 kDa NMWCO, a filtration area of 0.57 m2, a PLCCC membrane, and dimensions measuring 0.8 cm (H) x 5.6 cm (W) x 20.6 cm (L).
Características y beneficios
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Otras notas
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.