Saltar a
P3B030D00
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
30 kDa, D screen, 88 cm2
Sinónimos:
Casete Pellicon® 3 con membrana BIOMAX 30 kDa, pantalla D, 88 cm2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
product line
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
0.89 cm (0.35 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
filtration area
88 cm2
size
1.3 mL , Volume (feed), 2.8 mL , Volume (permeate)
width
5.6 cm (2.2 in.) , 56 mm
matrix
(Ultracel)
pore size
30 kDa pore size
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
Las casetes Pellicon® 3 con membrana Biomax son los dispositivos de filtración por flujo tangencial (TFF) óptimos para la filtración de disoluciones que contengan proteínas terapéuticas, albúmina, hormonas, vacunas y factores de crecimiento. Estas casetes avanzadas, de gran rendimiento, son ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos y las formulaciones de mayor viscosidad de los nutrientes así como los procesos de filtración
más exigentes que requieren presiones de funcionamiento y temperaturas más elevadas y
regímenes de limpieza cáusticos.
Desde la producción a pequeña escala hasta la producción a gran escala, las casetes Pellicon® 3 están diseñadas para ser utilizadas en investigación, escalado de procesos, desarrollo de aplicaciones y producción a gran escala. El diseño Pellicon® 3 y el proceso de fabricación automatizada proporcionan un rendimiento y una uniformidad insuperables entre los tamaños de casete. Las unidades Pellicon® 3 también ofrecen una mayor selección de tamaño de la casete para mejorar el desarrollo de procesos de escalado y reducción. El diseño aerodinámico permite a los operarios manejar, instalar y quitar de forma rápida y sencilla las casetes Pellicon® 3. Los materiales de construcción son compatibles con una amplia variedad de agentes químicos de limpieza.
Application
anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes y no recombinantes, vacunas
Features and Benefits
  • La robusta membrana, sin huecos, proporciona una retención del producto y una uniformidad del rendimiento óptimas.
  • El exclusivo diseño de la rejilla de alimentación permite una elevada transferencia de masa, flujo para una mayor concentración final
  • Escalado o desescalado rápidos y fiables desde la escala de laboratorio a la escala de producción
  • La fabricación automatizada ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidad insuperables
  • Fácil de instalar y limpiar
  • Temperatura extrema y compatibilidad química
Other Notes
Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P3B030D01P3B030D05P3C003C01
pore size
30 kDa pore size
pore size
30 kDa pore size
pore size
30 kDa pore size
pore size
3 kDa pore size
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
product line
Pellicon®
filtration area
88 cm2
filtration area
0.11 m2
filtration area
0.57 m2
filtration area
0.11 m2
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene cap (end cap), polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
material
cap (Polypropylene-encapsulated stainless steel end cap), composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene housing
material
composite regenerated cellulose (CRC) membrane, polypropylene (Screen (feed)), polypropylene cap (end cap), polypropylene housing
matrix
(Ultracel)
matrix
(Ultracel)
matrix
(Ultracel)
matrix
(Ultracel)
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..