OP14L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-2) Mouse mAb (9G6)
lyophilized, clone 9G6, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9G6, monoclonal
Formulario
lyophilized
no contiene
preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ERBB2(2064)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (see application references)
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Nota de análisis
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Otras notas
DiFiore, P.P., et al.1987 Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987 Science235, 177.
Varley, J.M., et al.1987 Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986 Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al.1986 Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984 Blood64, 1234.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1