OP134
Anti-IKKβ Mouse mAb (10AG2)
liquid, clone 10AG2, Calbiochem®
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10AG2, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IKBKB(3551)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunoblotting (1-4 g/ml, chemiluminescence)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
Daudi cells
Otras notas
Li. Q., et al. 1999. Science284, 321.
Didonato, et al. 1997. Nature388, 548.
Lee, F.S., et al. 1997. Cell88, 213.
Malinin, N.L., et al. 1997. Nature385, 540.
Mercurio, F., et al. 1997. Science278, 860.
Regnier, C.H., et al. 1997. Cell90, 373.
Verma, I. And Stevenson, J.K. 1997. Proc. Nat. Acad. Sci. USA94, 11758.
Verma, I.M., et al. 1995. Genes. Dev.9, 2723.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable