Documentos
NY4109000
Millipore
Filtro de malla de nailon
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 41,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filter diam.
90 mm
thickness
50 μm
pore size
31 % porosity
41.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
  • Los filtros de malla de nailon están disponibles en una amplia gama de tamaños de poro para adaptarse a los requisitos de su aplicación.
  • Los filtros ofrecen una amplia compatibilidad química y son resistentes a disolventes agresivos.
  • Ideales para la eliminación y la clarificación de partículas, la filtración de disolventes y el análisis de partículas.
Application
  • Recolección de algas y células
  • Análisis de partículas
  • Filtración de partículas grandes
  • Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
  • Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
  • Prefiltración de solventes
Supervisión de pintura