Documentos clave
NX0412
Supelco
Ácido nítrico solution
Sinónimos:
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
concentración
64.8-65.2% HNO3
impurezas
≤0.005 ppm Arsenic (As)
≤0.08 ppm Chloride (Cl)
≤0.08 ppm Sulfate (SO4)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm Fluorine (F)
≤5 ppm Nonvolatile matter
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Arsenic (As): 0.005ppm max
Assay: 64.8-65.2% by wt.
Chloride (Cl): 0.08ppm max
Fluorine (F): 1ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Nonvolatile matter: 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Sulfate (SO4): 0.08ppm max
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable