Documentos clave
NWKITSQ
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF NOW Bundle
8.5 cm x 10 m roll, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Paquete Immobilon®-PSQ NOW, 0.2 um filter ( 0.2 micron ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Características
hydrophobic
envase
dispenser box of 1
roll of 2
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
rollo An × L
26.5 cm × 3.75 m
tamaño de poro
0.20 μm pore size
capacidad
262 μg/cm2 adsorption capacity(Insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity(BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity(Goat IgG)
compatibilidad
for use with CPTS
for use with Ponceau-S red
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Descripción general
Código del filtro: ISEQ
El sistema Immobilon NOW ofrece la comodidad de 1 corte para mini-membranas de transferencia (7 x 8,5 cm) y midi-membranas de transferencia (8,5 x 13,5 cm) convencionales.
Principales mecanismos de adsorción: electrostático, hidrófobo
Tinciones compatibles:
  • Azul brillante de Coomassie
  • Amido negro
  • Tinta china
  • Punzó-S rojo
  • Oro coloidal
  • CPTS
  • Azul de toluidina
  • Transiluminación
  • Rubí Spyro
Componentes
Este paquete incluye el dispensador Immobilon NOW y dos rollos de 8,5cm x 10m de membrana de transferencia Immobilon-PSQ.
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany