NSRULER-10100
Volume Indicator Ruler, 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Productos recomendados
Materiales
PVC
Línea del producto
NovaSeptum®
fabricante / nombre comercial
NovaSeptum®
Longitud
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
Anchura
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
grosor
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
idoneidad
suitable for sampling
aplicaciones
sterile sampling
compatibilidad
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
Categorías relacionadas
Información legal
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany