NB20
Anti-AnkyrinG Mouse mAb (463)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 463
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
463, monoclonal
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
rat, mouse, human, canine
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANK3(288)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (1-2 g/ml)
Immunoblotting (2-5 g/ml)
Immunofluorescence (1-2 g/ml)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
Mouse or rat brain extract or unmyelinated axons
Otras notas
Kunimoto, M., et al. 1995. FEBS Lett.357, 217.
Lambert, S., et al. 1995. Mol. Biol. Cell6, 98a supplement.
Bennett, V. and Gilligan, D.M. 1993. Ann. Rev. Cell Biol.9, 27.
Kunimoto, M., et al. 1991. J. Cell Biol.115, 1319.
Otto, E., et al. 1991. J. Cell Biol.114, 241.
Davis, J., and Bennett, V. 1984. J. Biol. Chem.259, 13550.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable