NATQ04725
Membrana de filtración de poliacrilamida, tamaño de poro 0,4 μm
Natrix® Q, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Hidrogel, Membrana de amonios cuaternarios, Membrana de filtración Natrix® Q, Natrix
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polyacrylamide (Crosslinked Polyacrylamide with Quaternary Amine functionality)
white filter
Quality Level
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
Natrix® Q
parameter
6-10 mL/min water flow rate (at 15 psi)
filter diam.
47 mm
thickness
200-300 μm , dry thickness
pore size
0.4 μm pore size (nominal)
General description
Código del filtro: NATQ
Application
- Purificación de biomoléculas
- Eliminación de impurezas o proteínas de la célula huésped
- Purificación de bacteriófagos
- Aislamiento/purificación de vectores víricos
- Unión de ácidos nucleicos, incluido el eADN
- Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
Other Notes
- Retención de organismos: Microorganismo
- Modo de acción: Exclusión por carga / Afinidad de carga
- Aplicación: Filtración general de laboratorio
- Indicaciones de uso: Retención o eliminación de contaminantes biológicos
- Instrucciones de uso: Filtración de un líquido a través de una membrana con una carga superficial positiva creando una afinidad por los contaminantes biológicos cargados negativamente, como bacterias, virus, partículas celulares y anticuerpos.
- Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
- Consideraciones sobre la eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Artículos
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.