Documentos
MYSK10025
Millipore
Kit para prueba de levaduras y hongos
for yeasts, for molds
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.74
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Quality Level
suitability
molds
yeasts
General description
El kit de análisis con hisopos es un sistema autónomo que incorpora muestreadores de levaduras y hongos y unidades que contienen 18 ml de tampón fosfato estéril y están equipadas con hisopos. El sistema está diseñado para utilizarse como hisopados para medir los niveles de levaduras y bacterias en superficies planas o irregulares. El kit de análisis con hisopos para levaduras y hongos permite una supervisión rápida y sencilla de levaduras y hongos en alimentos sólidos y líquidos, agua de unidades dentales, dializados, y productos farmacéuticos y cosméticos. Las unidades tamponadas contienen neutralizantes para contrarrestar el efecto adverso de cualquier compuesto de cloro o amonio cuaternario residual que pueda estar presente en las superficies después de la higienización. El kit contiene 25 analizadores de inmersión + 25 hisopos
Application
El kit de análisis con hisopos para levaduras y hongos permite una supervisión rápida y sencilla de levaduras y hongos en alimentos sólidos y líquidos, agua de unidades dentales, dializados, laboratorios clínicos, farmacéuticos y de cosméticos.
Analysis Note
Las colonias de levaduras aparecen satinadas, opacas, de color blanco o pueden volverse verdes con el tiempo. Las colonias de hongos aparecen blancas, verdes o marrones/negras y filamentosas. Pueden aparecer colonias bacterianas, pero suelen ser más pequeñas y relucientes, y transparentes que las colonias de levaduras.
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.