Documentos clave
MXRJ2000HTL
Millipore
Mobius® 2000 L Power MIX carrier w/ hoist, temp sensor, load cells
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Parámetros
4-60 °C temp. range (non-condensing environment)
Nivel de calidad
Altura
133.2 in. (3384 mm) , with hoist
81.7 in. (2100 mm) , without hoist
Anchura
1619.3 cm , 63.75 in.
peso
953 kg
Información legal
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany