Merck
MXPHUBKIT-M
Milliflex® PLUS Pump VHP hub Kit
The Milliflex® PLUS Pump VHP hub kit is used for easy fluidic and electrical connection of the Milliflex PLUS Pumps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
23151818
NACRES:
NB.79
eCl@ss:
32014001
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Quality Level
Other Notes
Includes: 1 electrical hub and 3 cables
1 fluidic hub and 3 tubes
Power supply
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany