MVGSWG124
Microfil V, 100 ml, Ésteres mezclados de celulosa 0,22 µm blanca cuadriculada
manufacturer/tradename
Microfil®
pore size
0.22 μm pore size
General description
Los productos Microfil ofrecen un cómodo método de supervisión para detectar problemas relacionados con la contaminación de forma fácil y fiable.
Application
Regulaciones analíticas específicas
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3