Documentos clave
MSNUPSD50
Millipore
Multiscreen HTS Filter Plate, Plasmid
Plasmid Plate
Sinónimos:
Montage Plasmid Miniprep
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
MultiScreen®
Parámetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnicas
DNA purification: suitable
placa tamaño
96 wells
tamaño de poro
pore sizeproprietary
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
Research Category
Nucleic acid
Forma física
Color Code: Clear
Otras notas
Automation Compatible: Yes
Información legal
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany