MSHVN4B
Multiscreen® 96 well Plate, hydrophilic PVDF membrane
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinónimos:
Hydrophilic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
titanium dioxide
Nivel de calidad
descripción
Receptor binding assays on whole cells and cell fragments, protein kinase/phosphatase precipitation assays, bead/resin based assays
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
MultiScreen®
Características
hydrophilic
lid
fabricante / nombre comercial
MultiScreen®
Parámetros
50-250 μL sample volume (per well)
técnicas
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase precipitation)
bead-based assay: suitable
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Altura
14.4 mm
Longitud
128 mm
Anchura
85.5 mm
filtración área
0.28 cm2
placa tamaño
96 wells
pocillo volumen máximo
300 μL
volumen de trabajo
50-250 μL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm pore size
tipo de unión
low binding surface
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
- High throughput screening
- The American National Standards Institute (ANSI) and the Society of Biomolecular Screening (SBS) standards compliance
- Rigid sidewalls
- Barcode-labeling capability
- Design that prevents cross-well contamination
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Artículos
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.