Key Documents
MSHABGM48
Millipore
Indicador MicropreSure®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), black filter, suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Sinónimos:
Unidad de filtración MicropreSure®, Para análisis de biocarga y de agua por filtración
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
material
black filter
cellulose support (pad)
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
Quality Level
agency
EP, USP, JP
description
packed
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
MicropreSURE®
filter diam.
47 mm
filtration area
9.1 cm2
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type dairy
sample type wine
sample type beer
sample type cider
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
suitability
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
compatibility
for use with MicropreSURE® System
shipped in
ambient
General description
El indicador MicropreSure® de Millipore se utiliza para el muestreo y la filtración de líquidos dentro de un sistema cerrado, lo que reduce al mínimo el riesgo de resultados falsos positivos por contaminación accidental durante el muestreo en un entorno de producción. Los volúmenes grandes pueden filtrarse de una vez o despacio durante un período prolongado. Está diseñado para utilizar con líneas de proceso presurizadas o muestreo de depósitos. La unidad MicropreSure® soporta presiones de hasta 3 bar. Las muestras líquidas se filtran a través de la membrana microporosa dentro del dispositivo MicropreSure® y, después de la filtración, se sellan las entradas y salidas de la unidad para su transporte de vuelta al laboratorio sin riesgo de contaminación. Puede incubarse directamente añadiendo caldo de cultivo para recuento microbiológico. La membrana, de 47 mm de diámetro y cuadrícula negra, consiste en ésteres mezclados de celulosa (MCE) con un tamaño de poro de 0,45 μm.
Application
El indicador MicropreSure® de Millipore se utiliza para el análisis del agua y del grado de contaminación microbiana mediante el método de filtración. Es un dispositivo de muestreo y cultivo listo para usar para el análisis de botellas de agua, vino, cerveza y refrescos durante el proceso.
Features and Benefits
  • Diseño cerrado para un muestreo preciso
  • Recogida durante el proceso y análisis microbiológico rápidos y fiables
  • Análisis de volúmenes más grandes
  • Muestreo por lotes o continuo
  • No se necesita montaje ni esterilización
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Protocolos
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing