Documentos clave
MR-019
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® CZB Medium With Phenol Red
The EmbryoMax CZB Medium With Phenol Red is available in a 50 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
entrada
sample type: mouse embryo(s)
Información legal
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture