Merck
MPSTD3
Patrón de proteínas no teñido mPAGE®
Sinónimos:
Marcador proteico sin teñir
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
mol wt
10-200 kDa
packaging
pkg of 500 μL
storage temp.
−20°C
General description
El patrón de proteína no teñida para mPAGE® es una mezcla de doce proteínas recombinantes no teñidas que van desde 10 kDa hasta 200 kDa. Las bandas de 85 kDa, 25 kDa y 10 kDa tienen mayor intensidad para servir como puntos de referencia. El patrón proteico no teñido mPAGE® es adecuado para la determinación del peso molecular después de la SDS-PAGE o la inmunoelectrotransferencia (WB) y sirve como patrón para calibrar la movilidad de los marcadores preteñidos.
Tampón de almacenamiento: Tris-fosfato 20 mM (pH 7,5 a 25°C), SDS al 2 %, ditiotreitol 0,2 mM, urea 3,6 M y glicerol al 15 % (v/v). Cargar 2,5 a 10 μl por carril.
  • Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
SDS-PAGE, Western blot
  • Inmunotransferencia (Western)
  • Transferencia Western
Other Notes
4 °C durante un máximo de 3 meses o 25 °C durante un máximo de dos semanas.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Artículos
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Renueve su flujo de trabajo de moldeado de geles con geles SDS-PAGE listos para usar en solo 3 minutos con el sistema de moldeado mPAGE® Lux. Descubra métodos de moldeado de geles más sencillos y seguros.
Contenido relacionado
Lo entendemos. Los Westerns pueden ser un dolor de muelas, y ciertamente hemos hecho nuestra parte. Así que, ¡comparte con nosotros tus feos borrones y recibe una sorpresa! Y aunque no podemos decirte de qué se trata -eso estropearía la sorpresa-, salvo que despertará la creatividad en el laboratorio.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
MPSTD304061841077640