Saltar a
MP10W12TR1
Kit de ensayo mPAGE®
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105300
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
General description
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
Geles de mPAGE bis-tris al 4-12% para separación proteica de alta resolución
  • Carga de hasta 60 μl de muestra/pocillo
  • Tiempo de ejecución típico 26 min (MES, 180V) o 36 min (MOPS, 200V)
  • Junta inversa cuando se utiliza con sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Utilice adaptador (MPTA) con XCell SureLock y otros sistemas compatibles
Western blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
MP10W12TR2MP41G12TR2MP42G12TR1
description
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes two 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
feature
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
feature
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kit de ensayo mPAGE®
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - vPvM
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)