Merck
MIXJ500L102L
Millipore
Mobius® 500L Mixer Carrier
jacketed with load cells
Sinónimos:
Mobius® 500L mixer carrier, jacketed with load cells
About This Item
UNSPSC Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
304 stainless steel caster(s) (with high temp engineered resin)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Quality Level
parameter
4-40 °C temperature
H
166.1 cm (65.4 in.)
W
116.2 cm (45.8 in.)
depth
104.8 cm (41.3 in.)
weight
374 kg (825 lb)
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.