Documentos clave
MIX0200BRKT4
Millipore
Support bracket for 200L mixer bag with 4" port
About This Item
UNSPSC Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
material
316L stainless steel
Quality Level
H
55 cm (21.65 in.)
W
21 cm (8.25 in.)
  • ¿Qué es el programa Emprove®?
    El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
    Material Qualification Dossier
    Gratuito, iniciar sesión para descargar
    Material Qualification Dossier
    Gratuito, iniciar sesión para descargar
    Quality Management Dossier (Open Access)
    Gratuito, iniciar sesión para descargar
    Quality Management Dossier (Open Access)
    Gratuito, iniciar sesión para descargar
    Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
    ¿Por qué no están disponibles estos documentos?
    Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.