Documentos clave
MHA000P20
Millipore
Ampolla de medios líquidos de suero naranja
capacity 2 mL, ampoule for cultvating aciduric microorganisms (yeast, mold, Lactic Acid Bacteria), particularly those associated with spoilage of citrus products
Sinónimos:
Caldo de suero naranja, OSA
About This Item
Código UNSPSC:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
liquid
Características
ready-to-use
envase
pack of 50 tests
capacidad
2 mL
filling volume
2 mL
color
clear medium orange
aplicaciones
food and beverages
microbiology
compatibilidad
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Condiciones de envío
ambient
idoneidad
molds
yeasts
Descripción general
Los medios listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear. Nuestros medios están disponibles en cómodas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel. La fabricación y el análisis de los medios envasados en ampollas se llevan a cabo en estricta conformidad con procedimientos de control de calidad precisos para garantizar un crecimiento óptimo y una vida útil máxima. Se utiliza agua de grado reactivo para limpiar el material de vidrio y preparar los medios. Durante el proceso de fabricación, se analizan y controlan cuidadosamente otros factores que afectan a la estabilidad y el rendimiento de los medios, como el pH del producto terminado, los gases arrastrados, la exposición a la luz y la temperatura. .
Los medios líquidos de suero naranja se desarrollan específicamente para el aislamiento y el recuento de microorganismos que son capaces de sobrevivir en los zumos de fruta y los cítricos.{2} Los zumos de frutas son generalmente ácidos, con valores de pH que oscilan entre aproximadamente 2,4 para el zumo de limón y 4,2 para el de tomate. El bajo pH de estos alimentos es selectivo para levaduras, hongos y algunos grupos de bacterias acidúricas. Los medios líquidos en ampollas listos para usar resuelven numerosos problemas en los laboratorios de microbiología donde el tiempo, el equipo y el personal entrenado suelen escasear. Están disponibles en cómodas ampollas de plástico de un solo uso de 2 ml, lo que elimina la manipulación de las ampollas de vidrio y evita los residuos y desperdicios asociados con los medios envasados a granel. Las colonias de levadura aparecen como colonias blancas, cremosas y grandes. Las colonias de bacterias serán colonias blancas y transparentes más pequeñas.
Aplicación
Los medios líquidos de suero naranja se utilizan para cultivar microorganismos acidúricos (levaduras, hongos, bacterias del ácido láctico), particularmente aquellos asociados con el deterioro de los cítricos.{3}
Especificaciones
Tiempo de incubación: 24–32 horas
Nota de análisis
Las colonias de levadura aparecen como colonias blancas, cremosas y grandes. Las colonias de bacterias serán colonias blancas y transparentes más pequeñas.
Microorganismos específicos: Bacterias del ácido láctico, levaduras y hongos
Información legal
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
MacFaddin JF
Media for Isolation-Cultivation-Identification-Maintenance of Medical Bacteria (1985)
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (1985)