MAGE1MAG-25K
MILLIPLEX® Mouse Aging Magnetic Bead Panel 1
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
mouse
fabricante / nombre comercial
Milliplex®
técnicas
multiplexing: suitable
método de detección
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Contenido relacionado
Myokine analysis with multiplex immunoassays, such as the MILLIPLEX® Human Myokine Panel, allow researchers to simultaneously measure multiple muscle-secreted factors, providing more insights into related diseases.