MABT1335
Anti-Tropomyosin 3 Antibody, clone 2G10.2
Sinónimos:
Gamma-tropomyosin, Tropomyosin-3, Tropomyosin-5, TPM3, Tm3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2G10.2, monoclonal
mol peso
~30 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysates.)
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
mouse ... TPM3(117557)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Immunofluorescence applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Western Blotting applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad