Documentos clave
MABS466
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Trpv4, clon 1B2.6
clone 1B2.6, from mouse
Sinónimos:
Trpv4, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, TrpV4, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4, Transient receptor potential protein 12, TRP12, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, VRL-2, Vanilloid recep
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1B2.6, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TRPV4(59341)
Descripción general
El miembro 4 de la subfamilia V de canales catiónicos de potencial de receptor transitorio es un canal catiónico no selectivo multitransmembrana codificado por el gen TRPV4 (también conocido como CMT2C, HMSN2C, OTRPC4, SMAL, SPSMA, SSQTL1, TRP12, VR-OAC, VRL-2, VRL2, VROAC) y pertenece a la subfamilia de canal de potencial de receptor transitorio tipo OSM9 (OTRPC) dentro de la superfamilia de canales de potencial de receptor transitorio (TRP)3. Se ha demostrado que las repeticiones/dominios anquirina (ANK) son importantes para la expresión del canal funcional, y se han encontrado mutaciones en el dominio ANK en pacientes con atrofias musculares espinales (SMA, también conocidas como neuropatías motoras hereditarias) y neuropatías motoras y sensoriales hereditarias (HMSN). (PMID 16293632, 20037587, 20037588).
Especificidad
Se espera que este anticuerpo reaccione con todas las isoformas.
Inmunógeno
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la Trpv4 humana.
Aplicación
Análisis de inmunocitoquímica: 10 µg/ml de un lote representativo detectaron el Trpv4 en células NIH/3T3.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-Trpv4, clon 1B2.6, es un anticuerpo contra la Trpv4 para utilizar en Western Blotting e inmunoprecipitación.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transmisión de señales
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células SK-MEL-28.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 0,1 µg/ml de este anticuerpo detectaron la Trpv4 en 10 µg de lisado de células SK-MEL-28.
Descripción de destino
~ 86/-98 kDa observados. Uniprot describe 6 isoformas producidas por empalme alternativo que van de ~86 a 98  kDa En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Forma física
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05%.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Parto Babaniamansour et al.
Biomedicines, 12(1) (2024-01-26)
Investigating macrophage plasticity emerges as a promising strategy for promoting tissue regeneration and can be exploited by regulating the transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel. The TRPV4 channel responds to various stimuli including mechanical, chemical, and selective pharmacological compounds.
NADPH oxidase 4 contributes to TRPV4-mediated endothelium-dependent vasodilation in human arterioles by regulating protein phosphorylation of TRPV4 channels.
Xie, et al.
Basic Research in Cardiology, 117, 24-24 (2023)
Kaustav Bera et al.
Nature, 611(7935), 365-373 (2022-11-04)
Cells respond to physical stimuli, such as stiffness1, fluid shear stress2 and hydraulic pressure3,4. Extracellular fluid viscosity is a key physical cue that varies under physiological and pathological conditions, such as cancer5. However, its influence on cancer biology and the mechanism
Charles E MacKay et al.
eLife, 9 (2020-05-05)
PKD2 (polycystin-2, TRPP1), a TRP polycystin channel, is expressed in endothelial cells (ECs), but its physiological functions in this cell type are unclear. Here, we generated inducible, EC-specific Pkd2 knockout mice to examine vascular functions of PKD2. Data show that
Nicole R Wong et al.
Immunity, 54(9), 2072-2088 (2021-07-29)
Cardiac macrophages represent a heterogeneous cell population with distinct origins, dynamics, and functions. Recent studies have revealed that C-C Chemokine Receptor 2 positive (CCR2+) macrophages derived from infiltrating monocytes regulate myocardial inflammation and heart failure pathogenesis. Comparatively little is known