Merck
MABS445
Anticuerpo anti-esclerostina, clon 7B6.1 | MABS445
culture supernatant, clone 7B6.1, from mouse
Sinónimos:
Sclerostin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7B6.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
7B6.1, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOST(50964)
General description
24 kDa calculados
La esclerostina (UniProt Q9BQB4) está codificada por el gen SOST (también conocido como CDD, SOST1, VBCH) (ORP UNQ2976/PRO7455/PRO7476; ID del gen 50964) en humanos. La esclerostina es una glucoproteína expresada en osteocitos y funciona como un regulador negativo de la masa ósea al antagonizar la señalización de la vía WNT/beta-catenina mediada por las proteínas relacionadas con el receptor de lipoproteínas de baja densidad (LRP5-/LRP6-). Los niveles de esclerostina aumentan en las mujeres posmenopáusicas y en las personas mayores, así como en los pacientes con inmovilización prolongada. Se ha comunicado que el anticuerpo neutralizante de la esclerostina mejora la formación ósea, la masa y la fuerza en ratas macho de edad avanzada. La esclerostina y sus inhibidores tienen potencial en tratamiento protésico, regenerativo y preventivo en odontología.
Immunogen
Epítopo: interno.
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde al fragmento interno de la esclerostina humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:250 de un lote representativo detectó la esclerostina en tejido renal humano, hígado de rata y tejido hepático humano.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-esclerostina, clon 7B6.1 | MABS445 es un anticuerpo contra la esclerostina para utilizar en inmunoelectrotransferencia (western blot) e inmunohistoquímica.
Subcategoría de investigación
Señalización del desarrollo
Biochem/physiol Actions
Detecta la isoforma 1 de la esclerostina (UniProt Q9BQB4-1). Probable reactividad con la isoforma empalmada 2 (UniProt Q9BQB4-2), pero no se ha determinado.
Physical form
Anticuerpo monoclonal de ratón IgG2bκ sobrenadante de cultivo de tejidos sin conservantes.
Sin purificar
Preparation Note
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en la proteína recombinante esclerostina etiquetada con GST.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: una dilución 1:500 de este anticuerpo detectó 0,5 µg de la proteína recombinante esclerostina marcada por GST.
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c