MABS36
Anti-ODC1 Antibody, clone CPTC-ODC1-2
clone CPTC-ODC1-2, from mouse
Sinónimos:
ornithine decarboxylase 1, ornithine decarboxylase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CPTC-ODC1-2, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ODC1(4953)
Descripción general
Inmunógeno
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 10 µg/mL of this antibody detected ODC1 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
MCF-7 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable