MABS1326
Anti-Importin alpha-3/Qip1 Antibody, clone 3D10
clone 3D10, from rat
Sinónimos:
Importin subunit alpha-3, Importin alpha Q1, Karyopherin subunit alpha-4, Qip1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D10, monoclonal
reactividad de especies
rat, monkey, hamster, bovine, human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
canine (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
bovine ... Kpna3(540719)
dog ... Kpna3(476909)
human ... KPNA3(3839)
mouse ... Kpna3(16648)
rat ... Kpna3(361055)
rhesus monkey ... Kpna3(706925)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected endogenous importin 3/Qip1 in human HeLa, monkey COS-7, mouse L-929, rat NRK , hamster BHK, and bovine MDBK cell lysates (Sakaguchi, N., et al. (2003). Hybrid. Hybridomics. 22(6):397-400).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable