MABN736
Anti-NEGR1, clone 4H2.1 Antibody
clone 4H2.1, from mouse
Sinónimos:
Neuronal growth regulator 1, IgLON family member 4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H2.1, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEGR1(257194)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NEGR1 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable