MABN696
Anti-G6PD Antibody, clone 2H7
ascites fluid, clone 2H7, from mouse
Sinónimos:
Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2H7, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... G6PD(2539)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
ELISA (Direct) Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected G6PD with recombinant G6PD protein antigen.
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected G6PD in non serum starved Jurkat cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected G6PD in HeLa, MCF-7, Jurkat and K562 cell lysates.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HeLa, MCF-7, Jurkat and K562 cell lysates
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable