Documentos clave
MABN69
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Caspr, clon K65/35
clone K65/35, from mouse
Sinónimos:
contactin associated protein 1, neurexin 4, neurexin-4, contactin-associated protein 1, Neurexin IV, Neurexin-4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
K65/35, monoclonal
reactividad de especies
rat
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
La proteína asociada a la contactina (Caspr) 1 es una proteína de membrana de tipo I de un solo paso que pertenece a la familia de la neurexina y está compuesta por un dominio F5/8 tipo C, un dominio C terminal del fibrinógeno, dos dominios de tipo EGF y cuatro dominios de tipo laminina G. Caspr está bien documentada por su interacción con la contactina, una interacción crucial para el transporte de Caspr a la membrana plasmática, la mielinización de las células gliales y la generación de las uniones axogliales. Los estudios también sugieren que Caspr puede desempeñar un papel regulador en la expresión de la contactina en la superficie celular y su focalización en diferentes dominios axonales. La expresión de Caspr se observa en gran medida en el cerebro, principalmente en las fibras nerviosas mielinizadas del SNC dentro de las uniones axogliales paranodales.
Inmunógeno
Proteína recombinante correspondiente a la Caspr de rata.
Aplicación
Análisis inmunohistoquímico: Una dilución 1:300 de un lote anterior detectó Caspr en tejidos del cerebelo y el hipocampo de rata.
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-Caspr, clon K65/35, es un anticuerpo contra Caspr para utilizar en IH y WB.
Subcategoría de investigación
Neurociencia de la transducción de señales
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de cerebro de rata.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó Caspr en 10 µg de lisado de tejido cerebral de rata.
Descripción de destino
~220 kDa observados
Forma física
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisado de tejido cerebral de rata
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Anirban Paul et al.
Cell, 171(3), 522-539 (2017-09-26)
Understanding the organizational logic of neural circuits requires deciphering the biological basis of neuronal diversity and identity, but there is no consensus on how neuron types should be defined. We analyzed single-cell transcriptomes of a set of anatomically and physiologically characterized
Annika Balraj et al.
Developmental neurobiology, 82(4), 308-325 (2022-04-12)
Retinal ganglion cells generate a pattern of action potentials to communicate visual information from the retina to cortical areas. Myelin, an insulating sheath, wraps axonal segments to facilitate signal propagation and when deficient, can impair visual function. Optic nerve development
Jacob C A Edvinsson et al.
The journal of headache and pain, 23(1), 26-26 (2022-02-19)
5-Hydroxytryptamine (5-HT) receptors 1B, 1D and 1F have key roles in migraine pharmacotherapy. Selective agonists targeting these receptors, such as triptans and ditans, are effective in aborting acute migraine attacks and inhibit the in vivo release of calcitonin gene-related peptide
Aida Maddahi et al.
The journal of headache and pain, 23(1), 152-152 (2022-12-02)
Hypothalamus is a key region in migraine attacks. In addition, women are disproportionately affected by migraine. The calcitonin gene-related peptide (CGRP) system is an important key player in migraine pathophysiology. CGRP signaling could be a target of hormones that influence
Ana Palma et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 841548-841548 (2022-04-05)
Abnormalities in myelination are associated to behavioral and cognitive dysfunction in neurodevelopmental psychiatric disorders. Thus, therapies to promote or accelerate myelination could potentially ameliorate symptoms in autism. Clemastine, a histamine H1 antagonist with anticholinergic properties against muscarinic M1 receptor, is