MABN666
Anti-TRIP8b Antibody, clone N212A/34
clone N212A/34, from mouse
Sinónimos:
PEX5-related protein, PEX5-like protein, Peroxin-5-related protein, TPR-containing Rab8b-interacting protein, Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein, Pex5Rp, TRIP8b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N212A/34, monoclonal
reactividad de especies
human, rat, mouse
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Pex5L(286937)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TRIP8b in COS cell lysates transiently transfected with GFP tagged TRIP8b (exon1b) and not in COS cell lysates transiently transfected with TRIP8b (exon1a, 2, or 4) or with untagged Kv2.1 plasmid (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Calidad
Western Blotting Analyis: 0.5 μg/mL of this antibody detected TRIP8b in 10 μg of rat brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable