MABN476
Anti-Paris/ZNF746 Antibody, clone N196/16
clone N196/16, from mouse
Sinónimos:
Zinc finger protein 746, Parkin-interacting substrate, PARIS
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N196/16, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZNF746(155061)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Paris/ZNF746 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable