MABN282
Anti-CNGB1 Antibody, clone 5A5.1
clone 5A5.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5A5.1, monoclonal
reactividad de especies
human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CNGB1(1258)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CNGB1 in 10 µg of Y79 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable