MABN250
Anti-RA-induced protein 17 Antibody, clone 5H5.1
clone 5H5.1, from mouse
Sinónimos:
Retinoic acid-induced protein 17, ZMIZ1, Zinc finger MIZ domain-containing protein 1, PIAS-like protein Zimp10
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5H5.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZMIZ1(57178)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected RA-induced protein 17 in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable