MABN2435
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 5H2
clone 5H2, from mouse
Sinónimos:
Retinal degeneration slow protein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5H2, monoclonal
reactividad de especies
bovine, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Prph2(19133)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Radioimmunoassay applications (Connell, G., et. al. (1991). Proc Natl Acad Sci USA. 88(3):723-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunoflourescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Calidad
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Peripherin-2 in 10 µg of bovine retinal tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash