MABN2395
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 2B7
clone 2B7, from mouse
Sinónimos:
Retinal degeneration slow protein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B7, monoclonal
reactividad de especies
mouse, bovine
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Prph2(19133)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunofluorescence applications (Chakraborty, D., et. al. (2010). Hum Mol Genet. 19(24):4799-812).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Western Blotting applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunocytochemistry applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Biochemistry. 49(5):905-11).
Calidad
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peripherin-2 in the outer layer of photoreceptor cells of mouse eye tissue.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1