MABN20
Anti-HCN1 Antibody, clone N70/28
clone N70/28, from mouse
Sinónimos:
hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 1, brain cyclic nucleotide gated channel 1, Brain cyclic nucleotide-gated channel 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
N70/28, monoclonal
reactividad de especies
rat
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HCN1(348980)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Calidad
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected HCN1 on 10 µg of rat brain lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Rat brain lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable