MABN1596
Anti-Pan Shc Antibody, clone 3A12.1
clone 3A12.1, from mouse
Sinónimos:
p46Shc, p52Shc, p66Shc, SHC-transforming protein 1, SH2 domain protein C1, SHC-transforming protein 3, SHC-transforming protein A, Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3A12.1, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SHC1(6464)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Shc proteins in 10 µg of SH-SY5Y cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable