MABF80B
Anti-CD11b, (human/mouse), redFluor® 710, clone M1/70 Antibody
clone M1/70, from rat, redFluor® 710
Sinónimos:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, CD11b, CD11b
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
redFluor® 710
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M1/70, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected CD11b in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable