MABF738
Anti-Ly-6G Antibody (mouse), PerCP-Cy5.5, clone 1A8
clone 1A8, 0.2 mg/mL, from rat
Sinónimos:
Lymphocyte antigen 6G, Ly-6G, Ly-6G.1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
conjugado
PerCP-Cy5.5
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A8, monoclonal
reactividad de especies
mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
concentración
0.2 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ly6G(546644)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable