MABF552
Anti-CD27 Antibody (human), APC-Cy7, clone O323
clone O323, from mouse
Sinónimos:
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
APC-Cy7
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
O323, monoclonal
reactividad de especies
human
envase
pkg of 5 μL (0.125 μg/test)
técnicas
flow cytometry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD27(939)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected CD27 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable