MABF429
Anti-CD45.1 Antibody (mouse), FITC, clone A20
clone A20, 0.5 mg/mL, from mouse
Sinónimos:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, Lymphocyte antigen 5, Ly-5, T200, CD45
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A20, monoclonal
reactividad de especies
mouse
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Ptprc(19264)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable